missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thapsigargin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3779674
123.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67526-95-8
C34H50O12
650.76
MFCD00083511
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
126969181
(3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(acetyloxy)-4-(butanoyloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-{[(2Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}-2-oxo-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,6aH,7H,8H,9bH-azuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
67526-95-8
C34H50O12
650.76
MFCD00083511
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
126969181
(3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(acetyloxy)-4-(butanoyloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-{[(2Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}-2-oxo-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,6aH,7H,8H,9bH-azuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thapsigargin
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 1 mg
UN-Nummer 2811
Merck Index 15, 9421
Synonym thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso (>1 mg/mL), ethanol (5 mg/mL),, chloroform
Formelmasse 650.76
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Film
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thapsigargin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'