Learn More
Theobromin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033310
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
83-67-0
C7H8N4O2
180.17
MFCD00022830
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
5429
CHEBI:28946
3,7-Dimethylpurin-2,6-Dion
CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
83-67-0
C7H8N4O2
180.17
MFCD00022830
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
5429
CHEBI:28946
3,7-Dimethylpurin-2,6-Dion
CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Theobromin (CAS-Nr. 83-67-0) ist ein Methylxanthin-Alkaloid, das in großen Mengen in Kakao vorkommt und ein Koffeinderivat ist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Theobromin ist ein Methylxanthin-Alkaloid, das ein Koffeinderivat ist.
Anwendungen
• Theobromin ist ein Phosphodiesterase-Inhibitor, schwacher Adenosin-Rezeptor-Antagonist und entspannt die glatte Muskulatur
• Als Abbauprodukt von Koffein im Zuge von Katabolismus hat es anti- und prooxidante Eigenschaften
• Kann als Standard für die Quantifizierung von Theobromin verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Theobromine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 290.0°C to 295.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Beilstein 26, 2336
Merck Index 15, 9433
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: moderately soluble in ammonia, practically insoluble in benzene, ether, carbon, tetrachloride and chloroform
Sublimationspunkt 290.0 °C
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Pulver