Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Artikelnummer. 11989068
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Hellbraun
Hellgelb
Klar
Menge:
5 l
10 l
Modell:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal M
Thermisch G
Temperaturbereich:
-20 bis +180 °C
-30 bis +80 °C
-40 °C bis +180 °C
-50 bis +105 °C
-80 bis +55 °C
0 bis 220 °C
20 bis 250 °C
40 bis 170 °C
50 bis 350 °C
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
5 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Modell Temperaturbereich unitSize
11989068 Hellbraun 5 l HS 20 bis 250 °C -
11950278 Klar 5 l H10 -20 bis +180 °C 5 Liter
11900228 Durchsichtig 5 l Thermal M 40 bis 170 °C -
10551802 Hellbraun 10 l HS 20 bis 250 °C 10 Liter
11967458 Klar 5 l H5 -50 bis +105 °C 5 Liter
11924738 Klar 5 l H350 50 bis 350 °C 5 Liter
11957458 Klar 10 l H10 -40 °C bis +180 °C 10 Liter
11970218 Klar 10 l H5 -50 bis +105 °C 10 Liter
11960218 Klar 5 l HY -80 bis +55 °C 5 Liter
11950238 Klar 10 l HY -80 bis +55 °C 10 Liter
10162101 Hellbraun 10 l H20S 0 bis 220 °C 10 Liter
11920268 Hellbraun 10 l H250S 20 bis 250 °C 10 Liter
11930268 Hellbraun 5 l H250S 20 bis 250 °C 5 Stück
11947458 Hellgelb 5 l Thermisch G -30 bis +80 °C 5 Liter
10468881 Durchsichtig 10 l Thermal M 40 bis 170 °C 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11989068 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 8940103
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für die Temperaturregelung, Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
  • Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
  • Großer Temperaturbereich
  • Niedrige Viskosität
  • Hohe Stabilität
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
  • Minimaler Geruch
  • Niedrige Korrosionsneigung
  • Geringe Toxizität
  • Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Farbe Hellbraun
Temperaturbereich 20 bis 250 °C
Typ Thermal Badflüssigkeit
Art der Flüssigkeitszuführung Wärmebad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen zur Temperaturkontrolle, garantiert einen sicheren und zuverlässigen Betrieb, Viskosität
Enthält Ablasshahn
Modell HS
Menge 5 l
Maximale Temperatur (metrisch) >400 °C
Viskosität 55 mm2/s bei 20 °C