Learn More
Brady™ Papieretiketten für Thermotransferdrucker
Brady™ bedruckbare Etiketten werden aus Universalpapier hergestellt und für Thermotransferdrucker verwendet
Marke: Brady™ 030138
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.69400kg
Spezifikation
Weiß | |
Papier | |
76,2 mm | |
50,8 mm | |
50,80 x 76,20 mm | |
Empfohlene Farbband-Serie: 4300 | |
Für IP™ geeignet | |
-70°C bis +50°C | |
1000/Rolle |
Brady 1244, Tagus T200, Brady 2461, Brady 3481, IP300 Thermal Transfer Printer, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 1344, Brady 360X-Plus II, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II | |
3 in. | |
2 in. | |
0,089 mm | |
Dauerhafte Gummierung | |
Matt | |
Rechteck | |
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung |