Learn More
Brady™ Druckbare Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 16689971
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
16689971 Weiß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16689971 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 199965
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Druckbare Polypropylen-Etiketten für Thermotransferdrucker.
  • Druckbar
  • Polypropylen-Etiketten
  • Für Thermotransferdrucker
Spezifikation
Menge 1000
Typ Kurzbezeichnung
Alternate Part Number THT-33-412-1-EU
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Ausführung Matt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten; Kennzeichnung von Daten- und Telekommunikationsgeräten; Kennzeichnung von Elektrogeräten; Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
Höhe (angloamerikanisch) 6 in
Höhe (metrisch) 152.40 mm
Form Rechteck
Dicke 0.201 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 212 °F
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76.20 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Öffnung 0,276 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 7.00 mm
Markertyp Vorgeschnittene Etiketten für Drucker
Modell THT-33-412-1-EU
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11;BBP12;i5100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500