Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 4300
Zur Verwendung mit Thermotransferdruckern. Brady Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 4300 verfügen über eine Harz-/Wachsformulierung und liefern eine zuverlässige, scharfe Druckqualität, um die Lesbarkeit von Barcodes zu maximieren.
Marke: Brady™ 011510
95.95 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12900kg
Beschreibung
- Faserbandkern mit Wachs-/Harzrezeptur
- Beständig gegen Verschmieren und Chemikalien
- Zuverlässige, scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 4300 | |
110,00 m | |
12,7 mm Innendurchmesser | |
Harz/Wachs-Formulierung | |
Tintenseite innen |
Schwarz | |
110 mm | |
109,7 m x 101,6 mm (360 ft. x 4 in.) | |
Farbband mit offenem Kern | |
1 Stk. |