Learn More
Brady™ Thermotransferdruckerbänder, Serie 4400
Beschreibung
- Faserbandkern mit Harzformulierung
- Hohe Dichte, lösungsmittelbeständig, hitzebeständig und kratzfest
- Zur Verwendung mit Thermotransferdrucker
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Etikettendrucker |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,76 in. |
| Länge (metrisch) | 300.00 m |
| Breite (metrisch) | 110 mm |
| Durchmesser (metrisch) | Innendurchmesser 25,4 mm |
| Abmessungen (L x B) | 984 ft. x 4.33 in. |
| Beschreibung | Harzrezeptur |
| Format | Farbband mit offenem Kern |
| Mehr anzeigen |