Learn More
Hanna Instruments™ Thermistor-Thermometer
Beschreibung
Robustes Messgerät für den Einsatz in Innenräumen und im Freien mit einer Vielzahl an Thermistor-Sonden. Das HI93510 besticht durch verschiedene Funktionen wie die Auswahl zwischen den Einheiten Celsius und Fahrenheit, die Haltefunktion, Anzeige von Höchst- und Tiefstwerten sowie durch das Hanna Battery Error Prevention System (BEPS), welches das Messgerät abschaltet, wenn die Batterieleistung für eine genaue Messung nicht ausreicht.
- °C/°F Anzeige - Messungen können entweder in Grad Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden. Durch einfaches Drücken der Taste °C/°F wird zwischen den Einheiten umgeschaltet.
- Austauschbare Thermistor-Sonden - Dank einer großen erhältlichen Auswahl an Thermistor-Sonden lassen sich die besonderen Anforderungen der Anwender erfüllen, beispielsweise durch Sonden zur Temperaturmessung von Flächen, Gasen, Luft, Flüssigkeiten sowie halbfesten Proben.
- Höchst-/Tiefstwertfunktion - Die Werte für die Höchst- und Tiefsttemperatur werden durchgehend neben dem aktuellen Messwert auf dem LCD-Display angezeigt. Zum Zurücksetzen der Höchst- und Tiefstwerte dient die Taste “CLEAR”.
- Haltefunktion - Über die Taste HOLD vorne am Messgerät lässt sich die Anzeige einfrieren, so dass der Anwender genug Zeit zur Aufzeichnung der Messwerte hat. Auch bei eingefrorener Anzeige fährt das Gerät mit der internen Temperaturüberwachung fort und aktualisiert die Höchst- und Tiefstwerte.
- Optionale Kalibrierungsprüfschlüssel - Für durchgehend zuverlässige Messungen müssen die Thermometer regelmäßig kalibriert werden. Die Schlüssel werden einfach an den Sondeneingang angeschlossen, und das Thermistor-Thermometer zeigt einen Messwert an. Weicht dieser Messwert um mehr als 0.4 °C (0.8 °F) vom Wert auf dem Schlüssel ab, sollte das Thermometer neu kalibriert werden.
- Automatische Abschaltung - Mit wählbarer automatischer Abschaltfunktion. Die automatische Abschaltung kann nach 8 Minuten oder 60 Minuten erfolgen oder deaktiviert werden.
- Battery Error Prevention System (BEPS) - Das System zur Vermeidung von Batteriefehlern schaltet das Messgerät ab, wenn die Batterieleistung für eine genaue Messung nicht ausreicht.
- Anzeige für niedrigen Batterieladezustand - Bei einem Batterieladezustand unter 10 % blinkt ein Warnsymbol auf, um den niedrigen Batterieladezustand anzuzeigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 80 x 36 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Material | Edelstahl |
| Sondentyp | HI 762BL gasförmig/flüssig, Edelstahl-Thermistor-Temperatursonde mit schwarzem Griff und 1 m Kabel (inklusive) |
| Gewicht (metrisch) | 235 g |
| Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 150 ° °C |
| Genauigkeit | ±0,4 °C |