Learn More
Thermo Scientific™ 0.8-ml-Lagerungsplatte
0.8-ml-Deepwell-Lagerungsplatten für Zellkulturen oder zur Lagerung von Proben.
209.52 € - 326.00 €
Spezifikation
Barcode | Kann angepasst werden |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-, DNase- und menschlicher DNA-frei ANSI-konform |
Format | Standard |
Beschreibung | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Wellform | Farbe | Verpackung | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Farbe | Verpackung | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10583215
|
Thermo Scientific™
AB-0765/R |
Rund | Rot | Einzeln verpackt | PCR Ready |
209.52 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10484583
|
Thermo Scientific™
AB-0765/Y |
Rund | Gelb | Einzeln verpackt | PCR Ready |
264.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10511894
|
Thermo Scientific™
AB-0859 |
Rund | Naturfarben | Großpackung | PCR Ready |
326.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12194162
|
Thermo Scientific™
AB-0765 |
Rund | Naturfarben | 50 Kartons | PCR Ready |
326.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Optimieren Sie Ihre Molekularbiologieanwendungen mit Thermo Scientific Lagerungs- und Assay-Platten. Alle Platten werden in unseren Reinräumen hergestellt, um Qualität auf Molekularebene zu gewährleisten. Unser breites Angebot an Polypropylenplatten bietet exzellente Lösungen zur Probenlagerung und Assay-Einrichtung, um leicht mit Verdünnungen und Aliquoten zu arbeiten, sie zu speichern oder zu transportieren. Alle Platten sind im ANSI-Format, für Kompatibilität mit automatisierten Systemen. Um die Lagerung und Verfolgung weiter zu vereinfachen, können alle Platten mit individuellen Strichcodes versehen werden.
- 0.8 ml maximales Well-Volumen bei Versiegelung mit Klebe- oder Heißversiegelungen
- 0.70 ml Arbeitsvolumen bei Versiegelung mit Lagerplatten-Deckelstreifen
- 0.55 ml Arbeitsvolumen bei Versiegelung mit einer 96-Well-Versiegelungsabdeckung
- Konischer Well-Boden zur leichteren Probenentnahme
Kompatible Versiegelungsfolien: Heißer Klebstoff
Gefährlich: Nein
Maximale Zentrifugalkraft: 2000 g
Max. Vol. (Versiegelungskappe): 0.7 ml
Max. Vol. (Versiegelungsfolie): 0.8 ml
Max. Vol. (Versiegelungsabdeckung): 0.55 ml
Lagerbedingung: Umgebungstemperatur
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Kann angepasst werden | |
Standard | |
8 x 12 | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Aufbewahrung und Probenvorbereitung aus Polypropylen | |
Polypropylen | |
96 | |
Unbehandelt | |
Yes | |
50 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Zertifiziert RNase-, DNase- und menschlicher DNA-frei ANSI-konform | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoklavierbar | |
Abgene™ | |
ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler | |
800 μl | |
Reinraum | |
Rund | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR Ready |