Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, purple
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
- Reines Polypropylen
- Dünnwandig mit erhöhtem Rand
- Durchsichtiger Well-Boden zur Probenerkennung
- Kompatibel mit größeren Thermocyclern
- Maximales Volumen von 300 μl (bei Verwendung von Klebe- und Heißversiegelungen)
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
- Erhältlich in einer starren Version für Roboter-Handling-Anwendungen; starre Ausführung nicht schneidbar
- Das patentierte Segment-Design ermöglicht das Schneiden von Platten in Abschnitte mit 24 und 48 Wells
- Der halbrohe Rand erhöht die Steifigkeit und ermöglicht die Beschriftung oder Barcodierung
- Abgeschrägte Ecke bei H1
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von DNase, RNase und humangenomischer DNA.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Verpackung | 25 Platte |
| Farbe | Violett |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 0,3 ml |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |