Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen, mit Filter, geringe Retention, Aufklappbares Gestell, PCR-bereit
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2779-05-HR
99.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.53000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12398462
  • 149.00 € / 768 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • SoftFit L Filterspitzen schützen die Pipette vor Aerosolkontamination
  • Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
Spezifikation
teril
mit Filter
Natürlich
3,39 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Sterile & PCR Ready
1000 μl
steril
1000 l
8,61 cm
Scharniergestell
Blau
SoftFit L