Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention im Klappdeckelgestell
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3731-05-HR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.52000kg
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
ART SoftFit L 300 l Pipettenspitzen, ohne Filter, steril, geringe Retention, aufklappbares Gestell | |
300 μ l | |
Steril | |
300L | |
DNase-, RNase-, DNA-, ATP- und Endotoxin-frei | |
SoftFit L | |
Aufklappbares Gestell |
Orange | |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
5.75 cm | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Universelle Passform |