Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention im Klappdeckelgestell
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3781-05-HR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.46700kg
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
1000 l, ohne Filter, steril, Scharniergestell | |
ohne Filter | |
Natürlich | |
3,39 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
LTS-Style-Spitze mit positivem Anschlag | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
1000 μl | |
steril | |
1000 l | |
8,61 cm | |
Scharniergestell | |
Blau | |
SoftFit L |