Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Universal-Pipettenspitzen ohne Filter mit niedriger Retention
Verhindern eine Probenretention in der Pipettenspitze
Marke: Thermo Scientific™ 3941-05
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.18800kg
Beschreibung
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Referenzmarkierungen an vielen Thermo Scientific ART Spitzen bieten eine schnelle und bequeme Übersicht, ob das gewünschte Flüssigkeitsvolumen pipettiert wird
- Alle Pure-Spitzen werden vorsterilisiert in Gestellen geliefert und sind garantiert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Andere Thermo Scientific Spitzen (in Gestellen oder lose verpackt) sind nicht steril und autoklavierbar
Spezifikation
0.5 bis 200 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Gestell | |
ART™ |
Ungefiltert | |
Gelb | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Geringe Retention | |
Steril |