Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention im Klappdeckelgestell
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 3752-05-HR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.48200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11595464
  • 57.66 € / 960 Stück
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
Spezifikation
ART SoftFit L 200 L Pipettenspitzen, ohne Filter, unsteril, geringe Retention, aufklappbares Gestell
200 μ l
Nicht steril
200L
DNase-, RNase-, DNA-, ATP- und Endotoxin-frei
SoftFit L
Aufklappbares Gestell
Grün
Ungefiltert
Naturfarben
5.00 cm
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Universelle Passform