Learn More
Thermo Scientific™ ART™ nicht gefilterte Pipettenspitzen, HLT Eppendorf-Stil
Stil- und Verpackungsoptionen
Marke: Thermo Scientific™ 3942
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.19800kg
Beschreibung
Stil- und Verpackungsoptionen
- Alle sterilen HLT-Spitzen sind als “Pure” zertifiziert
- Alle nicht sterilen Spitzen werden in Reinraumumgebungen hergestellt und sind als DNA-, RNase- und DNase-frei zertifiziert
- Strenge Herstellungs- und QA/QC-Prüfverfahren garantieren die aseptischsten Produkte auf dem Markt
- Einige Spitzen verfügen über Referenzmarkierungen, die eine schnelle und bequeme Übersicht bieten, ob das gewünschte Flüssigkeitsvolumen pipettiert wird
Spezifikation
200 μ l | |
Gelb | |
Standard |
Nicht steril | |
Gestell |