Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe Pipettenspitzen mit Kohlefilter
Für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Marke:  Thermo Scientific™ 5069B
62.70 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20880kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10726881
  • 94.05 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Revolutionäres Filtermaterial verarbeitet die Pipettierhiguren der kombinatorischen Chemie. Die einzigartige Verwendung des ART™-Filters mit gefalztem Aktivkohle bietet Schutz für Ihre Proben und Pipettierer gegen destruktive Verschleppungs-Aerosole und Dämpfe von flüchtigen organischen Lösungsmitteln, ohne die Genauigkeit und Präzision des Pipettierens zu beeinträchtigen.
  • Zum manuellen Pipettieren organischer Lösungsmittel
  • Verwendet die neue Formel der ART-Filterspitze (aerosolbeständige Spitze)
  • Verhindert Pipettierfehler und entscheidende Ungenauigkeiten, die durch starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel verursacht werden
  • Eine firmeneigene Mischung aus gefalztem Aktivkohle mit einem 40-Micron Polyethylen-Filter bietet effektiven Lösungsmittelschutz
Spezifikation
Spezifikation
200 μ l
Nicht steril
ART
Gefiltert
Universelle Passform
Carbon with Polyethylene Filter