Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ ROpure LP™ Kartuschen
Thermo Scientific Barnstead; zur Verwendung mit: Nanopure Quad, E-pure; Cartridge: UltraPure Ionenaustausch
Marke:  Thermo Scientific™ D5027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10581843
  • 185.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Barnstead; zur Verwendung mit: Nanopure Quad, E-pure; Cartridge: UltraPure, Ionenaustausch
Vorbehandlung/Vorfilter, dünne Folie
  • Extrudierte Kohlekartusche (mit 5 μm Vorfilter) verlängert die Lebensdauer der 09-050-37-Membran, indem Chlor aus Speisewasser entfernt wird
  • UltraPure, Ionenaustausch
    • Fassungsvermögen: 760 Körner als NaCl zu 1 Megaohm Endpunkt
    • Kann auch mit E-pure™ Systemen und Nanopure™ Systemen verwendet werden
    Spezifikation
    Spezifikation
    760 Salzkörner
    Spring Ionenaustausch
    Kartusche
    Ultrapure
    Nanopure Quad und E-Pure System, Spring Ionenaustausch