Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Javelin™ CN-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
381.00 € - 444.00 €
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Stationäre Phase CN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11583261
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
71705-022106
2.1 mm 20 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11593261
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
71705-024006
4 mm 20 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
CN