Beschreibung
- Extrem hohe Oberflächenabdeckung für maximale Retention
- Exzellente Stabilität für eine lange Säulenlebensdauer
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | BetaMax™ Neutral |
| Produktlinie | Beta |
| Verpackungsmaterial | Basendeaktiviertes Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 29% |
| Säulentyp | Retention von neutralen Proben |
| Mehr anzeigen |