Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Umkehrphasen-HPLC-Säulen mit Phenyl
Die leistungsstarke stationäre Phase gewährleistet variable Selektivität
Marke:  Thermo Scientific™ 72405-152130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10322455
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die besonders dichte Bindungschemie ergibt eine hochstabile, reproduzierbare Oberfläche für zuverlässige Ergebnisse
  • 300 Å Porengröße für verbesserte Leistung bei Biomolekülanwendungen; auch für kleine Trennungen in Lebensmittelzusatzstoffen, aromatischen Säuren, kleinen organischen Säuren und in LC/MS-Säulen aus Edelstahl einsetzbar
Spezifikation
Spezifikation
2.1 mm
5 μm
L11
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
150 mm
300 Å
Phenyl
3%