Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300A HPLC-Säulen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen
Marke:  Thermo Scientific™ 73505-254630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.47420kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11582811
  • 693.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
23-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • 300 Å Porengröße
Bestellinformation
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Spezifikation
Mixed Mode
Size Exclusion and Gel-Permeation
4.6 mm
5 µm
SEC 300
Silica
Analytical Column
250 mm
300 Å
BioBasic