Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenadapter
Artikelnummer. 11846330 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
7 ml-Röhrchen für Zentrifuge
Zentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
8 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11846330 7 ml-Röhrchen für Zentrifuge 8 Stück
11587149 Zentrifuge 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11846330 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 76003266
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme von Röhrchen mit rundem Boden
  • Versiegelter Träger
  • 13 X 3 – 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) 7 ml-Röhrchen für Zentrifuge