Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Probeninjektorschleifen, Edelstahl, 20 μl
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektor kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ CSL20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Cheminert™ Modell C2 Microbore-Injektor kann als Injektor oder als Umschaltventil verwendet werden. Das System kann manuell oder mit mikroelektronischem Antrieb betrieben werden. Das Gerät besitzt 1/16&Prime-Fittings und 0.010 &Prime-Anschlüsse und ist mit sechs oder zehn Anschlüssen sowie einer 5 μl-Probenschleife erhältlich.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
20 µl | |
Probeninjektorschleife | |
Edelstahl |