Learn More
Thermo Scientific™ Smart 7-fach Wechsler mit Rotation und Temperaturregelmöglichkeiten für Evolution™ UV-Visible Spektrophotometer
Mit dem Smart 7-fach Wechsler mit Rotation und Temperaturregelmöglichkeiten für Ihr Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Visible Spektralphotometer können Sie mit Hilfe eines zirkulierenden Wasserbads die Temperatur wirkungsvoll steuern.
Marke: Thermo Scientific™ 10011401
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Mit dem Smart 7-fach Wechsler mit Rotation und Temperaturregelmöglichkeiten für Ihr Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Visible Spektralphotometer können Sie mit Hilfe eines zirkulierenden Wasserbads die Temperatur wirkungsvoll steuern. In Verbindung mit einem Umlaufthermostat kann dieser Zellwechsler die Probentemperatur von bis zu 7 Proben oder Kalibrierstandards regeln.
- Leicht zu bedienendes Zubehör zum Positionieren der Proben für die Verwendung mit den Spektralphotometern aus den Serien Thermo Scientific™ Evolution™ 200 und 300.
- Zubehörsteuerung vollständig in die Software von Thermo Scientific™ INSIGHT™ und Thermo Scientific™ VISION™ integriert.
- Automatische Softwareerkennung, intelligente Justierung und Protokollierung der Seriennummer
- Enthält Karussell und Motorsockel.
- Durch Einführen in die Probe und die Referenzstrahlen (nur Evolution 300), kann dieser Zellwechsler bis zu 7 Proben mit 7 eindeutigen Referenzen vergleichen.
- Temperaturüberwachung in einer Zelle mit dem Temperaturfühlerzubehör für Smart Accessories, Katalognummer 0011401.
- Für den Einsatz in reglementierten oder in Qualitätskontrollumgebungen steht ein Qualifizierungspaket für das gesamte System zur Verfügung, um die Übereinstimmung von Gerät und Zubehör als eine vollständige Einheit sicherzustellen.
Spezifikation
ATC-TemperatursondeDirekter Anschluss an die Basis des Smart Zubehörmotors.Überwacht die Temperatur in einer Küvette. | |
Temperatursondenzubehör für Intelligentes Zubehör. | |
Temperaturfühler | |
Basis des Smart-Küvettenkarussells |