Learn More
Thermo Scientific™ Puffer für GeneJET™ngS Reinigungskit
Schnelle DNA-Fragmentbereinigung mithilfe von Kieselgel-Mikrosäulen und Entfernung von NGS-Adaptern.
N.V.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | GeneJETngS Cleanup Kit |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
Beschreibung
Das GeneJET NGS Cleanup Kit bietet Protokolle, die speziell für die schnelle DNA-Fragmentreinigung oder das Entfernen von Adaptern optimiert sind. Das Bereinigungsprotokoll führt zu einer mehr als 70 % höheren Rückgewinnung von DNA-Fragmenten größer als 150 bp und zu einer Entfernung von mehr als 97 % der Adapter. Das Adapter-Entfernungsprotokoll führt zu einer mehr als 70 % höheren Rückgewinnung von DNA-Fragmenten größer als 200 bp und zu einer Entfernung von mehr als 99 % der Adapter. Das gesamte Verfahren dauert 5 Minuten für die Reinigung der DNA-Fragmentbibliothek aus enzymatischen Reaktionsgemischen und 7 Minuten für das Adapter-Entfernungsprotokoll. Die Spin-Säulen-Technologie ermöglicht in Kombination mit dem Bindungspuffer die reproduzierbare Ausbeute von DNA-Fragmenten im breiten Ausgangsmaterialspektrum. (5 ng – 1 μg von DNA-Fragmenten).
Das GeneJET NGS Cleanup Kit ist mit Illumina™, Life Technologies, Workflows für die Bibliotheksvorbereitung kompatibel.
Besondere Eigenschaften
•Schnell - hochwertige DNA-Fragmente, die innerhalb von 5 min erhalten werden.
•Robust - zuverlässige Reinigung und Größenauswahl aus verschiedenen Reaktionsgemischen und Puffern, wie Endkonvertierung, Ligation, Adapteraddition, PCR-Gemische, Fragmentierungspuffer.
•Effizient - DNA-Rückgewinnung bis zu 90 %.
•NGS-Reinheitsgrad - frei von Primern, Adaptern, Nukleotiden, Enzymen und anderen Reaktionskomponenten, die den NGS-Arbeitsablauf hemmen.
Anwendungen
Aufgereinigte DNA-Fragmente eignen sich bestens für:
• PCR und qPCR
• Arbeitsablauf für die Sequenzierung der nächsten Generation
Enthält
• Bindungspuffer
• Vorwaschpuffer (Konz.)
• Waschpuffer (Konz.)
• Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
• Mikrosäule & Sammelröhrchen für die DNA-Aufreinigung
• Entnahmeröhrchen
Gefahren: Keine
> Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific GeneJET NGS Cleanup Kit wurde durch Isolierung des DNA-Fragments von 300 bp aus dem Reaktionsgemisch gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll getestet. Die Qualität der gereinigten DNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese ausgewertet
> Haltbarkeit: 36 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
GeneJETngS Cleanup Kit | |
Bei Raumtemperatur lagern |