Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Artikelnummer. 13575250 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
5000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1250 Reaktionen
500 Reaktionen
5000 Reaktionen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
13575250 1250 Reaktionen 1250 Reaktionen
13565250 500 Reaktionen 500 Reaktionen
13555250 250 Reaktionen -
13595250 5000 Reaktionen 5000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13575250 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0963
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2x), High ROX, mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer. Der Master Mix enthält eine hohe Konzentration des passiven ROX Referenzfarbstoffs für spezifische Echtzeit-
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
  • Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
  • Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 X
Inhalt und Lagerung Contains:
• 10 x 1.25 mL Luminaris HiGreen High ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 1250 x 20 μL reactions. The master mix contains high concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
• 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie Luminaris
Produkttyp qPCR Master Mix
Menge 1250 Reactions
Ausreichend für 250 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 1250 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA