Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Endofreies Plasmid-Maxiprep-Kit
Das GeneJET Plasmid-Maxiprep-Kit wurde für die großvolumige Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen entwickelt. Menge: 10 Aufreinigungen
Marke: Thermo Scientific™ K0861
228.56 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 1310-73-2 Netto-Gewicht : 0.46000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Beinhaltet: Resuspensionslösung, Lyselösung, Neutralisationslösung, endotoxinbindendes Reagenz, Waschlösung I (konzentriert), Waschlösung II (konzentriert), RNase A-Lösung, Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5), GeneJET Maxi-Aufreinigungssäulen, vormontiert mit Entnahmeröhrchen (50 ml).
Beschreibung
Das Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep-Kit nutzt eine exklusive Silikamembrantechnologie in Form einer praktischen Spinsäule. Jede Aufbereitung gewinnt bis zu 750 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl, die in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden kann, wie Restriktionsendonuklease-Digestion, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
Überblick
- Effizient - hohe Ausbeute von bis zu 750 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 250 ml bakterieller Kultur
- Hohe Konzentration der aufgereinigten DNA - > 400 ng/μl
•Komfortabel - Spin-Säulen-Format, Zentrifuge- oder Vakuumprotokolle - Schnell - das Verfahren dauert 60 Minuten, erheblich schneller als bei der Verwendung von Schwerkraftfluss-Säulen
- Isolierte Plasmid-DNA eignet sich für alle konventionellen molekularbiologischen Verfahren, darunter:
- Transfektion robuster Zelllinien
- FastDigest Restriktionsenzymverdau
- Automatisierte Fluoreszenzsequenzierung
- PCR
- Klonierung
- Umwandeln
- In-vitro-Transkription
- Resuspensionslösung
- Lyselösung
- KCl-Lösung
- Endotoxin-Bindungsreagenz
- Waschlösung I (konzentriert)
- Waschlösung II (konzentriert)
- RNase-A-Lösung
- Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8,5)
- GeneJET Maxi Aufreinigungssäulen, vormontiert mit Entnahmeröhrchen (50 ml)
- Entnahmeröhrchen, 50 ml
Gefährlich: Nr
Qualitätskontrolle:
- Das GeneJET Plasmid-Maxiprep-Kit wird durch Isolierung von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus 250 ml der über Nacht gewachsenen E. coli-Kultur (OD600 = 2) in LB-Medium gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll qualifiziert.
- Das Kit erfüllt die QK-Anforderungen, wenn die gereinigte Plasmid-DNA ein A260/280-Verhältnis zwischen 1,8 und 1,9 aufweist und nach der Agarose-Gelelektrophorese ein dominantes Band aus superhelikaler Plasmid-DNA beobachtet wird.
- Die funktionelle Qualität der Plasmid-DNA wird durch Restriktionsendonukleaseverdau bewertet.
Isolierte Plasmid-DNA eignet sich für alle konventionellen molekularbiologischen Verfahren, darunter:
- Transfektion robuster Zelllinien
- FastDigest Restriktionsenzymverdau
- Automatisierte Fluoreszenzsequenzierung
- PCR
- Klonierung
- Umwandeln
- In-vitro-Transkription
Bestellinformation
Bestellungen, die montags bis mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
Spezifikation
400 ng/µl | |
Zentrifugationssäule | |
Maxi | |
Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR | |
10 Präp. | |
GeneJET | |
10 Aufreinigungen | |
60 min |
Spin-Säule | |
Silikasäule | |
Bakterien | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
> 200 µg (große) Plasmid-DNA | |
Endo-freies Plasmid-MaxiPrep-Kit | |
Plasmid-DNA |
Sicherheit und Handhabung
- GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride, acetic acid, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.