Learn More
Thermo Scientific™ Hochreine einstufige Messing-Gasregler
Empfohlen für Anwendungen, bei denen eine präzise Flusskontrolle nicht von grosser Bedeutung ist
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-909
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10280005
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Diffusionsresistentes, dichtungsloses Auslassventil zur Aufrechterhaltung der Systemreinheit
Beschreibung
Beschreibung
  • Für nicht korrosive Analyse- und Prozessanwendungen
  • Enthält eine integrierte intelligente Reinigerbasis und Kartusche für eine Gasreinheit von 99.99999 %
  • Die speziell entwickelte gefaltete Edelstahlmembran bietet eine gute Regelleistung, maximale Integrität und kommt ohne Weichdichtung aus
  • Widerstandsfähig gegenüber einem internen Vakuum
  • Alle Regler werden mit 1/8 Zoll-Edelstahl-Ausgangsadapter geliefert
  • Das integrierte Kontrollventil ermöglicht einen Zylinderwechsel ohne Verunreinigung der Gasleitung
Spezifikation
Spezifikation
0 – 200 psig
CGA 320 mit Dreifachfilter