Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Advance HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Die polare Einbettung gewährleistet alternative Selektivität
560.00 € - 640.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 3 μm |
---|---|
Oberfläche | 200 m²/g |
Stationäre Phase | C8 |
Verpackungsmaterial | Silica |
Kohlenstoffbeladung | 9% |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11817081
|
Thermo Scientific™
21003-054630 |
4.6 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10647313
|
Thermo Scientific™
21003-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11857061
|
Thermo Scientific™
21003-102130 |
2.1 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Polar embedded for alternative selectivity
- Hochwertige, hochreine Silika Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
3 μm | |
C8 | |
9% | |
Reversed Phase |
200 m²/g | |
Silica | |
Reversed Phase |