Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Hochwertige, hochreine Silika Säulen
655.86 € - 976.03 €
Spezifikation
Partikelgröße | 3 μm |
---|---|
pH | 1 bis 9 |
Porengröße | 190 Å |
Oberfläche | 200 m²/g |
USP-Typ | Gehäuse L1 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Stationäre Phase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10483465
|
Thermo Scientific™
22103-254630 |
4.6 mm | 250 mm | C18 |
958.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10359293
|
Thermo Scientific™
22103-154030 |
4 mm | 150 mm | C18 |
976.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11552881
|
Thermo Scientific™
22103-124630 |
4.6 mm | 125 mm | C18 |
909.01 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10382545
|
Thermo Scientific™
22103-032130 |
2.1 mm | 30 mm | C18 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10302975
|
Thermo Scientific™
22103-151030 |
1 mm | 150 mm | C18 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
3 μm | |
190 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
1 bis 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13% | |
Ja |