Beschreibung
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4F and X4FR General Purpose Pro Floor Standing Centrifuges provide unmatched performance and versatility with an easy-to-use, full-color touch screen interface. Quickly and securely swap between 18 unique rotor options with the tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange. Save bench space with this floor standing model, standard with lockable casters for easy storage and to facilitate cleaning in clean room environments.
Available for purchase individually or in convenient application-based packages.
Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Aerosoldichtes System, lässt sich mit einem Klick aerosoldicht verschließen. Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern werden dadurch überflüssig.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Die übersichtliche Bedienoberfläche vereinfacht die Bedienung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an und gewährleistet so eine optimale Leistung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 |
| Reglertyp | Mikroprozessor |
| Beschreibung | Multifuge X4F Pro 208-240 V |
| Fassungsvermögen | 4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor |
| Max. RZB | 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor |
| Max. Geschwindigkeit | 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) |
| Gekühlt | No |
| Display | LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste |
| Antriebssystem | Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil |
| Enthält | Rotoren sind separat zu erwerben |
| Mehr anzeigen |