Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dichtkappensatz für Zentrifugenflaschen
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nalgene 1 l-Zentrifugenflasche aus PC (3140-1006)
Nalgene 1 l-Zentrifugenflaschen aus PPCO (3141-1006)
Enthält:
Dichtung aus blauem Silikon
Rote Silikondichtung
Beschreibung
Beinhaltet
Bestehend aus Polypropylen-Schraubverschluss und -Schulterunterstützungsring, Tefzel™ ETFE-Stopfen und Viton™ O-Ring aus Fluorelastomer für eine auslaufsichere† Versiegelung
- Zur Verwendung mit 1 l-Zentrifugenflaschen
- Autoklavierbar
- Polypropylen-Schraubverschluss
- Laufen bei empfohlener Maximalbelastung (10,000 x g oder mehr) selbst bei Füllung bis zum Rand nicht aus
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene 1 l-Zentrifugenflaschen aus PPCO (3141-1006) |
Enthält | Rote Silikondichtung |
Material | Polypropylen |