Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petrischale
Beschreibung
- Beständig gegen Zellhaftung
- Praktisch stapelbar
- Ineinandergreifende Kanten oben und unten
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PMP |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Petrischale |
| Kanten | Stapelbar |
| Menge | 10 St./Pckg. |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |