Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Amplification Plate Accessories
Artikelnummer. 10439192
Change view
Click to view available options
Plate Compatibility:
96-Well-PCR-Platte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plate Compatibility
10439192 96-Well-PCR-Platte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10439192 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 259684
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nonsterile and autoclavable at 121°C
Certified as DNA- and RNAse-free.
  • Reusable
  • Ensures even heat transfer
  • External Dimensions: 115 × 80 × 3mm
The PCR (polymerase chain reaction) process is covered by US patents owned by Hoffmann-La Roche, Inc. and Hoffmann-La Roche Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Plate Compatibility 96-Well-PCR-Platte