Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kappen für TufRol™ Rollerflaschen
Beschreibung
Belüftete und nicht belüftete Ausführungen
- Geformt aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Entwickelt, um Fehlverschraubungen zu vermeiden und eine sichere Abdichtung zu gewährleisten
- Die belüftete Kappe hat eine integrierte hydrophobe mikroporöse 0.2 μm-Membranfilterentlüftung, die einen gleichmäßigen Gasaustausch bei geschlossener Kappe ermöglicht
Spezifikation
Verschlusstyp | Nicht belüftete Kappen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | TufRol Rollerflasche |
Anzahl pro Karton | 500 Kartons |
Sterilität | Steril |