Learn More
Thermo Scientific™ OWL™ ADJ2 Zubehör für anpassbares System
Entwickelt für eine größere Auflösungsentfernung bei einer begrenzten Anzahl von Proben
Marke: Thermo Scientific™ ADJ2-45LM
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Äußerst vielseitiges verstellbares System.
- Die Höhe der oberen Pufferkammer (UBC) kann von 20 auf 70cm eingestellt werden, indem die UBC zwei Stützpole hoch oder herunter geschoben wird.
Spezifikation
ADJ2 Giraffe™ einstellbares Gelelektrophoresesystem | |
0.18 Zoll | |
45 x 20 cm (17.7 x 7.87 in) | |
45 cm | |
20 cm |
Becken heizen | |
0.48 cm | |
17.7 Zoll | |
7.87 Zoll |