Learn More
Thermo Scientific™ OWL™ ADJ2 Zubehör für anpassbares System
Entwickelt für eine größere Auflösungsentfernung bei einer begrenzten Anzahl von Proben
Marke:  Thermo Scientific™ ADJ2-GK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11590305
  • 16.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Äußerst vielseitiges verstellbares System.
  • Die Höhe der oberen Pufferkammer (UBC) kann von 20 auf 70cm eingestellt werden, indem die UBC zwei Stützpole hoch oder herunter geschoben wird.
Spezifikation
Spezifikation
ADJ2 Giraffe™ einstellbares Gelelektrophoresesystem
Dichtung/Dichtring