Learn More
Invitrogen™ Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75664
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11508991
  • 3520.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CCL2 (human) Recombinant Protein, RP-75664, from Invitrogen.
RP-75664 contains purified recombinant human CCL2 protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75664 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P13500
PBS with 50% glycerol and no preservative
Human CCL2 (MCP-1)
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Monocyte Chemotactic Protein-1, MCP1
CCL2
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
6347
1mg
N/A
RUO
Human CCL2 (MCP-1)
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge