Learn More
Invitrogen™ Human E-selectin (CD62E) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75540
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11544231
  • 810.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
E-Selectin (human) Recombinant Protein, RP-75540, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human e-Selectin protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P16581
Control, Western Blot
6401
100μg
N/A
RUO
SELE
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
0.105mg/mL
0.02M tris HCl with 100mM NaCl, 1mM EDTA, 50% glycerol and no preservative
Human E-selectin
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human E-selectin
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge