Learn More
Invitrogen™ Human FABP5 (E-FABP) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75554
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11568881
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Epidermal FABP (human) Recombinant Protein, RP-75554, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human epidermal FABP protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
Q01469
20mM tris HCl with 50% glycerol and no preservative; pH 8
Human FABP5
10μg
N/A
RUO
Human FABP5
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
2171
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Fatty Acid Binding Protein
FABP5