Learn More
Invitrogen™ Human GST Omega 1 140A Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75565
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11548891
  • 3520.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GST Omega 1 140A (human) Recombinant Protein, RP-75565, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human GST Omega 1 140A protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P78417
0.020M tris with 50% glycerol and no preservative
Human GST Omega 1 140A
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human GST Omega 1 140A
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
9446
1mg
N/A
RUO
GSTO1