Learn More
Invitrogen™ Human GST Omega 1 140D Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75568
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11578891
  • 3520.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GST Omega 1 140D (human) Recombinant Protein, RP-75568, from Invitrogen.
RP-75568 contains purified recombinant human GST Omega 1 140D protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75568 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P78417
PBS with 50% glycerol and no preservative
Human GST Omega 1 140D
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human GST Omega 1 140D
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
9446
1mg
N/A
RUO
GSTO1