Learn More
Invitrogen™ Human HBB Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75576
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11558901
  • 696.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Haptoglobin b-chain (human) Recombinant Protein, RP-75576, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human Haptoglobin b-Chain protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P68871
TBS with 50% glycerol and no preservative
Human HBB
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human HBB
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
3043
100μg
N/A
RUO
HBB