Learn More
Invitrogen™ Human INHA Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75634
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11508961
  • 3425.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Inhibin a (human) Recombinant Protein, RP-75634, from Invitrogen.
This product contains purified recombinant human Inhibin a protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P05111
tris HCl with 50% glycerol, 5mM EDTA and no preservative; pH 8
19.2
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human INHA
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
3623
Human INHA
1mg
N/A
RUO
INHA