Learn More
Human IFN gamma, Recombinant Protein, Invitrogen™
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen RP75630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11568951
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Interferon gamma (human) Recombinant Protein, RP-75630, from Invitrogen.
RP-75630 contains purified recombinant human IFN gamma protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75630 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P01579
Control, Western Blot
3458
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human IFN gamma
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
0.1mg/mL
20mM tris HCl with 50% glycerol and no preservative; pH 8
Human IFN gamma
100μg
N/A
RUO
IFNG