Learn More
Invitrogen™ Human L-selectin (CD62L) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75647
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11538971
  • 272.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
L-Selectin (human) Recombinant Protein, RP-75647, from Invitrogen.
RP-75647 contains purified recombinant human L-Selectin protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75647 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P14151
PBS with 50% glycerol and no preservative
Human CD62L
E. Coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human CD62L
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Control, Western Blot
6402
10μg
N/A
RUO
SELL