Learn More
Invitrogen™ Human MMP-14 (Prodomain-catalytic Domain) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP77532
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11549081
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
MMP14 Recombinant Protein, RP-77532, from Invitrogen.
RP-77532 is a purified recombinant MMP-14 (prodomain-catalytic domain) protein, expressed as a periplasmic protein in E. coli. The truncated proenzyme consists of MT1-MMP amino acid residues Ser1-Gly265 followed by the His-tag sequence Leu-Val-Thr-(His)6.
Spezifikation
Spezifikation
P50281
TBS with 5mM CaCl2 and no preservative; pH 7.5
Human MMP14
10μg
-80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
MT1-MMP
MMP14
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control
4323
7.5
E. coli
RUO
Human MMP14
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge
Sonderangebote
in vitro research only