Learn More
Invitrogen™ Human Monoamine Oxidase B Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75661
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11578981
  • 3425.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Monoamine Oxidase B (human) Recombinant Protein, RP-75661, from Invitrogen.
RP-75661 contains purified recombinant human Monoamine Oxidase B protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75661 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P27338
25mM tris HCl with 1mM EDTA, 250mM NaCl, 50% glycerol and no preservative
Human Monoamine Oxidase B
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
MAO b
MAOB
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
4129
1mg
N/A
RUO
Human Monoamine Oxidase B
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge