Learn More
Invitrogen™ Human FABP8 (M-FABP) Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75557
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11588881
  • 275.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Myelin Fatty Acid Binding Protein (human) Recombinant Protein, RP-75557, from Invitrogen.
FABP4 belongs to the fatty acid binding protein (FABP) family. FABPs contribute to the transport of fatty acids and other lipids in various cellular pathways. FABP4 is expressed in adipocytes, macrophages, monocyte-derived dendritic cells, and myoepithelial cells. It delivers long-chain fatty acids and retinoic acid to their cognate receptors in the nucleus. This product contains purified recombinant human myelin FABP protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P15090
20mM tris with 50% glycerol and no preservative
Human FABP4
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Fatty Acid Binding Protein
FABP4
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
2167
10μg
N/A
RUO
Human FABP4
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge